Learn More
Ansell™ Combinaisons bleues Microgard™ 1500 Plus avec capuche
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Fermeture éclair avant à 2 sens avec rabat-tempête refermable
- Tissu SMS avec traitement antistatique
- Respirant pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone, ce qui est essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 3XL |
Matériau | SMS antistatique |
Couleur | Bleu |
Type de taille | Élastiquées |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Avec hotte |
Hood Type | Élastique, 3 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture éclair avant à 2 sens |