Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 1500 Navy avec capuche
Retirez, déblayez et manipulez de l’amiante en toute sécurité. Les combinaisons Ansell Microgard™ 1500 à capuche filtres des particules d’à peine 3 μ
250.00€ - 313.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Bleu marine |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15506474
|
Ansell
NV15S-00138-04 |
L |
313.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15516474
|
Ansell
NV15S-00138-05 |
XL |
313.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15526474
|
Ansell
NV15S-00138-06 |
2XL |
313.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15596464
|
Ansell
NV15S-00138-03 |
M |
313.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15536474
|
Ansell
NV15S-00138-07 |
3XL |
250.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Filtrent 100 % des particules de >3 microns
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Combinaison de protection | |
Polypropylène SMS | |
Single-use | |
Élastique | |
Capuche | |
Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte | |
Non stérile | |
NV15-S-00-138, Capuche incluse |
Unisexe | |
Bleu marine | |
Élastique | |
Élastique | |
3 parties | |
Cousu | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Aucun |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Combinaisons Microgard™ 1500 Navy avec capuche