Learn More
Ansell Combinaisons Microgard™ 1500 Navy avec capuche
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Combinaison avec capuche à 3 pièces
- Élastique aux poignets, à la taille et aux chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Filtrent 100 % des particules de >3 microns
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de peinture par pulvérisation
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Bleu marine |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Combinaisons Microgard™ 1500 Navy avec capuche >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu