Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ ST avec membrane GN-6
Les entonnoirs pour filtres Microfunnel ST sont disponibles dans un conditionnement à double ensachage et irradié aux rayons gamma, ce qui permet d’économiser du temps précieux en entrant dans les salles blanches et les hottes.
305.00€ - 307.00€
Spécification
Porosité | 0,45 μm |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Type de produit | Filtering Funnel |
Matériau (membrane) | Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17164411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4811 |
100 ml |
305.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17174411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4812 |
300 ml |
307.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
0,45 μm | |
Stérile | |
Filtering Funnel | |
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |