Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ ST avec membrane GN-6
Les entonnoirs pour filtres Microfunnel ST sont disponibles dans un conditionnement à double ensachage et irradié aux rayons gamma, ce qui permet d’économiser du temps précieux en entrant dans les salles blanches et les hottes.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4812
291.65 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
300 ml | |
Sterile | |
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 |
0,45 μm | |
Stérile, ordinaire |