Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane Supor™
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
228.00€ - 503.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Porosité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Porosité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17184401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4803 |
Quadrillé | 0,2 μm | 100 ml |
503.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4806 |
unie | 0,2 μm | 100 ml |
439.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17184421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4852 |
Quadrillé | 0,45 μm | 100 ml |
320.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17114421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4818 |
Quadrillé | 0,2 μm | 300 ml |
228.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17134421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4828 |
Quadrillé | 0,45 μm | 300 ml |
270.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Performances éprouvées de la membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Sterile | |
Supor (PES) |