Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane Supor™
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4806
279.24 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Performances éprouvées de la membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
100 ml | |
50/boîte | |
unie |
0,2 μm | |
Stérile | |
Supor (PES) |