Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane noire Metricel™
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
236.00€ - 453.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Stérile |
Matériau (membrane) | Polyéthersulfone modifié à membrane Metricel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4805 |
100 ml |
453.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17104421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4817 |
300 ml |
236.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
- Performances éprouvées de la membrane
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Noir | |
0,45 μm | |
Stérile | |
Polyéthersulfone modifié à membrane Metricel |