Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir pour filtres MicroFunnel™ avec membrane noire Metricel™
Les entonnoirs pour filtres MicroFunnel stériles, conditionnés individuellement et prêts à l’emploi réduisent les risques de contamination croisée.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4805
334.27 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17104411
  • 453.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le retrait facile par pression de l’entonnoir pour accéder à la membrane – L’absence de torsion signifie moins de microtraumatismes répétés et de déchirements membranaires
  • Performances éprouvées de la membrane
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 ml
0,45 μm
Stérile
Noir
50/boîte
Polyéthersulfone modifié à membrane Metricel