Learn More
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 PAPR
Les combinaisons encapsulées MICROCHEM™ 4000 PAPR offrent une protection complète contre les risques liés aux liquides et aux particules. Les combinaisons ventilées avec air filtré et la technologie MICROGARD™/MICROCHEM™ protègent la tête et le corps contre les substances dangereuses.
759.00€
Spécification
Certifications/Conformité Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Couleur Vert
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Laminé barrière multicouche
Type de cheville Chaussettes intégrées, surbottes
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15546464
Afficher les documents
Ansell™
GR40T-00701-03
Moyenne Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15556464
Afficher les documents
Ansell™
GR40T-00701-04
Grande taille Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15566464
Afficher les documents
Ansell™
GR40T-00701-05
XL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15576464
Afficher les documents
Ansell™
GR40T-00701-06
2XL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Combinaison entièrement encapsulé, à utiliser en association avec le ventilateur Scott Proflow 2SC/EX PAPR, le tuyau de respiration et les filtres.
  • Doubles manchettes élastiques, chaussettes fixées avec surchaussures.
  • Double fermeture éclair avant
  • Cordons d’extraction d’urgence fixés sur l’avant de l’épaule gauche et sur l’arrière de l’épaule gauche tel que porté.
  • Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
  • L’intérieur de type textile permet l’acceptation des porteurs
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Entièrement encapsulée
Chaussettes intégrées, surbottes
Entrée avant double fermeture éclair
Cordons à déchirer en urgence, chaussettes attachées avec sur-botte
Soudé, rubané
Vert
Laminé barrière multicouche
Accueille l’unité de ventilation Scott Proflow 2SC/EX PAPR, le tuyau de respiration et les filtres
Double, élastique
0
Comprend des cordons à déchirer en urgence, des chaussettes attachées avec sur-botte