Learn More
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 PAPR
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Combinaison entièrement encapsulé, à utiliser en association avec le ventilateur Scott Proflow 2SC/EX PAPR, le tuyau de respiration et les filtres.
- Doubles manchettes élastiques, chaussettes fixées avec surchaussures.
- Double fermeture éclair avant
- Cordons d’extraction d’urgence fixés sur l’avant de l’épaule gauche et sur l’arrière de l’épaule gauche tel que porté.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile permet l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
Couleur | Vert |
Hood Type | Entièrement encapsulée |
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Dimensions | 2XL |
Type de cheville | Chaussettes intégrées, surbottes |
Type de dossier | Accueille l’unité de ventilation Scott Proflow 2SC/EX PAPR, le tuyau de respiration et les filtres |
Type de bouchon | Entrée avant double fermeture éclair |
Type de manchette | Double, élastique |
Description | Cordons à déchirer en urgence, chaussettes attachées avec sur-botte |