Learn More
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 Apollo
Fiable par les équipes de secours et de lutte contre l’incendie du monde entier. MICROCHEM™ 4000 APOLLO est une combinaison chimique étanche aux liquides entièrement encapsulée, conçue pour être utilisée en association avec un appareil respiratoire autonome (SCBA)
1148.05€
Spécification
Certifications/Conformité | Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
---|---|
Couleur | Vert |
Hood Type | Entièrement encapsulée |
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Type de cheville | Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15546454
|
Ansell™
GR40T-00126-03 |
Moyenne |
1148.05€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15556454
|
Ansell™
GR40T-00126-04 |
Grande taille |
1148.05€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15566454
|
Ansell™
GR40T-00126-05 |
XL |
1148.05€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15576454
|
Ansell™
GR40T-00126-06 |
2XL |
1148.05€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Combinaison encapsulée complète
- Double fermeture éclair arrière
- Dos renforcé pour le port intérieur d’un appareil respiratoire autonome (SCBA)
- Vannes d’expiration placées à l’arrière
- Bretelles internes
- “Cordon d’extraction” d’évacuation pour un retrait rapide en cas d’urgence
- Chaussettes fixes avec rabat de surchaussures
- Gants Ansell Barrier™ attachés avec rabat de manchette
Spécification
Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Entièrement encapsulée | |
Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes | |
Gants attachés | |
0 | |
Soudé, rubané |
Vert | |
Laminé barrière multicouche | |
Fermeture à glissière double à entrée arrière | |
Capuche | |
Combinaisons encapsulées | |
Comprend des gants Ansell Barrier™ attachés, des chaussettes intégrées avec sur-botte, une couche entièrement encapsulée |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 Apollo