Learn More
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 Apollo
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
Description
- Combinaison encapsulée complète
- Double fermeture éclair arrière
- Dos renforcé pour le port intérieur d’un appareil respiratoire autonome (SCBA)
- Vannes d’expiration placées à l’arrière
- Bretelles internes
- “Cordon d’extraction” d’évacuation pour un retrait rapide en cas d’urgence
- Chaussettes fixes avec rabat de surchaussures
- Gants Ansell Barrier™ attachés avec rabat de manchette
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 |
Couleur | Vert |
Hood Type | Entièrement encapsulée |
Matériau | Laminé barrière multicouche |
Dimensions | XL |
Type de cheville | Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes |
Type de bouchon | Fermeture à glissière double à entrée arrière |
Type de manchette | Gants attachés |
Type de goulot | Capuche |
Nbre de poches | 0 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 Apollo >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu