Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 3000 avec capuche et chaussettes intégrées
Les combinaisons MICROCHEM™ 3000 avec capuche et chaussettes intégrées sont l’un des vêtements de protection chimique les plus légers et les plus confortables aujourd’hui sur le marché. Ce tissu multicouche durable constitue une barrière extrêmement efficace contre les produits chimiques non organiques et les risques biologiques.
625.00€ - 835.00€
Spécification
Matériau | Stratifié barrière multicouche |
---|---|
Couleur | Jaune |
Type de couture | Soudé |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15546594
|
Ansell™
YE30W-00122-03 |
M |
835.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15556594
|
Ansell™
YE30W-00122-04 |
L |
835.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15566594
|
Ansell™
YE30W-00122-05 |
XL |
835.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15576594
|
Ansell™
YE30W-00122-06 |
XXL |
625.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15586594
|
Ansell™
YE30W-00122-07 |
XXXL |
625.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101115
|
Ansell™
YE30W-00122-02 |
S |
835.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces
- Chaussettes intégrées avec surchaussures
- Double fermeture éclair
- Manchettes doubles
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille et double au niveau des poignets
- Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (>0,01 microns)
- Perméable à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone pour les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- Corps optimisé pour plus de confort et de sécurité pour les porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Stratifié barrière multicouche | |
Jaune | |
Soudé |