Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 3000 avec capuche et chaussettes intégrées
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Conçues pour protéger, les caractéristiques innovantes types comprennent les systèmes à double fermeture éclair et les doubles manchettes
- Légères et robustes
- Jaune vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Antistatique
Spécification
Spécification
Dimensions | S |
Matériau | Tissu laminé barrière non tissé multicouche |
Couleur | Jaune |
Type de couture | Soudé |
Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
À utiliser avec (application) | Transfert de liquides et de solides entre des récipients et des réservoirs et des équipements de traitement, fuites, déversements ou autres rejets inattendus, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement de camions et de véhicules, remplissage, mélange et chargement de matières premières, inspection de produits, mélange ou chargement de produits chimiques, nettoyage des usines et des machines |
Poids (métrique) | 80 gsm |
Modèle | Y30W122 |