Learn More
Epredia™ Microcassette
Traitez facilement vos échantillons les plus petits grâce aux microcassettes Epredia™ entièrement fabriquées en acier inoxydable.
12.95€
Spécification
Profondeur (impériale) | 0.197 in. |
---|---|
Profondeur (métrique) | 5 mm |
Matériau | Stainless Steel |
Diamètre (impériale) | 0.79 in. |
Diamètre (métrique) | 20 mm |
Code produit | Marque | Type de pores | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pores | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12543597
|
Epredia™
33124 |
Fine Mesh | |||||||
Description
Traitez facilement vos échantillons les plus petits grâce aux microcassettes Thermo Scientific™ entièrement fabriquées en acier inoxydable.
Points clés :- Couvercle à pression pour micro-échantillons
- Disponibles avec maille normale ou fine
Dimensions :
- 20 × 5 mm (0,79 × 0,24 in)
Spécification
0.197 in. | |
Stainless Steel | |
20 mm |
5 mm | |
0.79 in. |