Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores de 1,2 μm
Utilisées en recherche analytique.
141.00€ - 540.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Porosité | 1,2 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10298200
|
Merck
RAWP02500 |
25 mm | 100Pack |
270.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10589022
|
Merck
RAWP09025 |
90 mm | 25Pack |
206.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10340181
|
Merck
RAWP04700 |
47 mm | 100Pack |
350.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10466071
|
Merck
RAWP14250 |
142 mm | 50Pack |
540.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10440601
|
Merck
RAWP01300 |
13 mm | 100Pack |
141.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisées dans la recherche analytique.
- Membrane en cellulose mixte
- Mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Code de filtre : Blanc
- Température de fonctionnement maximale : 75°C
- Point de bulle : ≥0,76 bar (air avec de l’eau)
- Substances extractibles gravimétriques : 5 %
- Porosité : 82 %
- Surface de filtration ; Simple
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
1,2 μm | |
270 mL/min x cm2 | |
Uni | |
Hydrophile |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- MCE 1.2UM WH PL 25MM 100/PK
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.