Learn More
Merck Membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ : Taille des pores de 1,2 μm
Utilisées en recherche analytique.
Marque: Merck RAWP14250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisées dans la recherche analytique.
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
- Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
50Pack | |
Membranes filtrantes | |
142 mm |
Blanc | |
1,2 μm | |
270 mL/min x cm2 | |
unie | |
50 / boîte | |
Hydrophile | |
142 mm |