Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées Redox / rH : Connecteur BNC
Électrode combinée pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction. Les électrodes combinées rH / Redox Mettler Toledo produisent un signal de mesure à la surface du métal par un échange d’électrons avec l’oxydation-la réduction du milieu mesuré.
159.00€ - 164.00€
Spécification
Types de connecteurs | BNC |
---|---|
Jonction | céramique |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
Type | InLab LE501 Redox |
À utiliser avec (application) | Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11937771
|
Mettler Toledo™
51340338 |
Verre |
159.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11947771
|
Mettler Toledo™
51340339 |
Plastique |
164.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Modèle combiné
- Verre ou plastique
- Plage de températures : 0° à 80°C
Spécification
BNC | |
0°C à 80°C | |
Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution | |
ARGENTHAL | |
32° à 176°F | |
0,47 in | |
12 mm | |
0,47 in |
céramique | |
InLab LE501 Redox | |
pH-mètre | |
3 mol/l de KCl | |
0 à 80°C | |
0,72 in | |
1,00 m | |
12 mm |