Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées Redox / rH : Connecteur BNC
Électrode combinée pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction. Les électrodes combinées rH / Redox Mettler Toledo produisent un signal de mesure à la surface du métal par un échange d’électrons avec l’oxydation-la réduction du milieu mesuré.
Marque: Mettler Toledo™ 51340338
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modèle combiné
- Verre ou plastique
- Plage de températures : 0° à 80°C
Spécification
Électrode de redox LE501 | |
céramique | |
0°C à 80°C | |
Pour la mesure du potentiel d’oxydation / de réduction d’une solution | |
ARGENTHAL | |
KCl 3 mol/L | |
0°C à 80°C | |
0,72 in | |
1,00 m | |
12 mm |
BNC | |
Verre | |
InLab LE501 Redox | |
pH-mètre | |
Électrode de redox LE501 | |
32°F à 176°F | |
0,47 in | |
12 mm | |
0,47 in |