Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
31.40€ - 36.95€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Électrode combinée ISE |
---|---|
Type | Solutions de remplissage pour électrodes combinées sélectives d’ions |
Conditionnement | 20 ml |
Volume (métrique) d’échantillon | 20 ml |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de solution de remplissage | Température (métrique) en fonctionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type de solution de remplissage | Température (métrique) en fonctionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12669185
|
Mettler Toledo™
51340029 |
Détermine la concentration de bromure dans les échantillons | 1 mol/l de KNO3 | 0° à 80°C |
31.40€
20mL |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12699185
|
Mettler Toledo™
51340032 |
Détermine la concentration de calcium dans les échantillons | 0,5 mol/L de MgSO4 | 0° à 50°C |
32.35€
20mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12679185
|
Mettler Toledo™
51340030 |
Détermine la concentration de chlorure dans les échantillons | 1 mol/l de KNO3 | 0° à 80°C |
31.40€
20mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12689185
|
Mettler Toledo™
51340031 |
Détermine la concentration de fluorure dans les échantillons | 3 mol/l de KCl | 0° à 80°C |
36.95€
20mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12619195
|
Mettler Toledo™
51340034 |
Détermine la concentration de nitrate dans les échantillons | 0,5 mol/L de MgSO4 | 0° à 50°C |
31.40€
20mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12609195
|
Mettler Toledo™
51340033 |
Détermine la concentration de potassium dans les échantillons | 0,5 mol/L de MgSO4 | 0° à 50°C |
31.40€
20mL |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10320662
|
Mettler Toledo™
51340035 |
Déterminer la concentration d’ammonium dans des échantillons | 0,5 mol/L de MgSO4 | 0° à 50°C |
31.40€
20mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descrizione
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.Specifica
Électrode combinée ISE | |
Solutions de remplissage pour électrodes combinées sélectives d’ions | |
20 ml | |
20 ml |