Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Marque:  Mettler Toledo™ 51340033
Code produit. 12609195
  • 31.40€ / 20mL
Expédition estimée: 31-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrolyte pour ISE de potassium, 20 ml
Solutions de remplissage pour électrodes combinées sélectives d’ions
Détermine la concentration de potassium dans les échantillons
32° à 122°F
20 ml
Électrode combinée ISE
0,5 mol/L de MgSO4
20 ml
0° à 50°C