Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Marque: Mettler Toledo™ 51340030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.Spécification
Électrolyte pour ISE de chlorure, 20 ml | |
Solutions de remplissage pour électrodes combinées sélectives d’ions | |
Détermine la concentration de chlorure dans les échantillons | |
32° à 176°F | |
20 ml |
Électrode combinée ISE | |
1 mol/l de KNO3 | |
20 ml | |
0° à 80°C |