Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronidazole, 99 %
Le métronidazole, numéro CAS 443-48-1, fait partie de la classe des imidazoles dont l’activité antibiotique est limitée et agit contre les protozoaires, les bactéries anaérobies à Gram positif et les bactéries anaérobies à Gram négatif.
47.10€ - 1270.00€
Identifiants chimiques
CAS | 443-48-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9N3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.16 |
Numéro MDL | MFCD00009750 |
Clé InChI | VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol |
CID PubChem | 4173 |
ChEBI | CHEBI:6909 |
Nom IUPAC | 2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)éthanol |
SMILES | CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10691063
|
Thermo Scientific Chemicals
210340050 |
5 g | Flacon en verre |
47.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666792
|
Thermo Scientific Chemicals
210341000 |
100 g | Flacon en plastique |
352.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10678124
|
Thermo Scientific Chemicals
210345000 |
500 g | Flacon en plastique |
1270.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le métronidazole est un dérivé synthétique du nitro-imidazole avec des activités antiprotozoaires et antibactériennes et agit contre les protozoaires, les bactéries anaérobies à Gram-positif et anaérobies à Gram-négatif
• Le métronidazole est considéré comme un promédicament qui produit des intermédiaires contenant des nitroso dans la cellule qui peuvent lier l’ADN de façon covalente, perturbant la structure hélicoïdale, induisant les ruptures de brins d’ADN, et en inhibant la synthèse d’acides nucléiques bactériens, ce qui entraîne la mort cellulaire bactérienne
Applications
• Le métronidazole présente des activités anti-parasitaires et anti-amibienne.
• Il a été utilisé pour prévenir la croissance d’anaérobies à Gram-négatif appartenant aux Bacteroides et Fusobacterium, et d’anaérobies à Gram-positif comme Peptostreptococcus et Clostridia.Ce composé affecte un pourcentage élevé de bactéries à Gram-négatif et a une pénétration tissulaire plus élevée qui lui donne un avantage par rapport à d’autres composés.
• Ce composé a été utilisé initialement pour supprimer les protozoaires tels que Entamoeba histolytica, Giardia lamblia et Trichomonas vaginalis.
•Il a été couramment utilisé pour l’éradication d’Helicobacter pylori.
•Il a également un effet de radio-sensibilisation sur les cellules tumorales hypoxiques et peut avoir une activité mutagène dans les modèles animaux in vivo.
Identifiants chimiques
443-48-1 | |
171.16 | |
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N | |
4173 | |
2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)éthanol |
C6H9N3O3 | |
MFCD00009750 | |
metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol | |
CHEBI:6909 | |
CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-] |
Spécification
Metronidazole | |
98.5 | |
159°C to 163°C | |
Authentique | |
C6H9N3O3 | |
15, 6236 | |
Solubility in water: 1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,0.5g/100mL ethanol- <0.05g/100mL ether (20°C),<0.05g/100mL chloroform (20°C),sparingly soluble in dmf | |
CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-] | |
171.16 | |
CHEBI:6909 | |
99% |
443-48-1 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
99% | |
MFCD00009750 | |
metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol | |
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)éthanol | |
4173 | |
171.16 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-136-1
- Metronidazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only