Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronidazole, 99 %
Code produit. 10678124
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Le métronidazole, numéro CAS 443-48-1, fait partie de la classe des imidazoles dont l’activité antibiotique est limitée et agit contre les protozoaires, les bactéries anaérobies à Gram positif et les bactéries anaérobies à Gram négatif.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le métronidazole est un dérivé synthétique du nitro-imidazole avec des activités antiprotozoaires et antibactériennes et agit contre les protozoaires, les bactéries anaérobies à Gram-positif et anaérobies à Gram-négatif
• Le métronidazole est considéré comme un promédicament qui produit des intermédiaires contenant des nitroso dans la cellule qui peuvent lier l’ADN de façon covalente, perturbant la structure hélicoïdale, induisant les ruptures de brins d’ADN, et en inhibant la synthèse d’acides nucléiques bactériens, ce qui entraîne la mort cellulaire bactérienne
Applications
• Le métronidazole présente des activités anti-parasitaires et anti-amibienne.
• Il a été utilisé pour prévenir la croissance d’anaérobies à Gram-négatif appartenant aux Bacteroides et Fusobacterium, et d’anaérobies à Gram-positif comme Peptostreptococcus et Clostridia.Ce composé affecte un pourcentage élevé de bactéries à Gram-négatif et a une pénétration tissulaire plus élevée qui lui donne un avantage par rapport à d’autres composés.
• Ce composé a été utilisé initialement pour supprimer les protozoaires tels que Entamoeba histolytica, Giardia lamblia et Trichomonas vaginalis.
•Il a été couramment utilisé pour l’éradication d’Helicobacter pylori.
•Il a également un effet de radio-sensibilisation sur les cellules tumorales hypoxiques et peut avoir une activité mutagène dans les modèles animaux in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-48-1
Formule moléculaire C6H9N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 171.16
Numéro MDL MFCD00009750
Clé InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
CID PubChem 4173
ChEBI CHEBI:6909
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)éthanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Metronidazole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 159°C to 163°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15, 6236
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,0.5g/100mL ethanol- <0.05g/100mL ether (20°C),<0.05g/100mL chloroform (20°C),sparingly soluble in dmf
Poids de la formule 171.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Metronidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.