Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique gris et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
1740.00€ - 2135.00€
Spécification
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Largeur (impériale) | 30 po |
Largeur (métrique) | 76,2 cm |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Type de produit | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15927091
|
Metro™
LTS30PG |
Table de travail | 29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD |
1740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15907101
|
Metro™
LTS36PG |
Table de travail | 35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD |
1840.00€
1 pièce |
N/A | |||
15987101
|
Metro™
LTS48PG |
Table de travail | 47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD | |||||
15967111
|
Metro™
LTS60PG |
Table de travail | 59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD |
2095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15967121
|
Metro™
LTSM30PG |
Table de travail | 29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD, insert adaptateur |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15917141
|
Metro™
LTSM48PG |
Table de travail de laboratoire mobile | 47,75 x 30 x 35,8 po (121,28 x 76,2 x 90,93 cm) | Étagère HD en acier inox et (4) montants HD et dessus phénolique gris, seul ou avec dosseret, roulettes à tige insert d’adaptateur Metro™ 5 po |
2000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937131
|
Metro™
LTSM36PG |
Table de travail | 35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD, insert adaptateur |
1875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15997141
|
Metro™
LTSM60PG |
Table de travail | 59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,44 cm) | Étagère Solid HD, insert adaptateur |
2135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
600 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |
273 kg | |
76,2 cm |