Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique gris et Solid HD Shelf
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque: Metro™ LTS48PG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Table de travail | |
Idéal pour le laboratoire | |
91,44 cm | |
47,75 in | |
600 lb | |
113 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |
47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,44 cm) | |
36 in | |
Étagère Solid HD | |
121,2 cm | |
273 kg | |
54 kg | |
76,2 cm |