Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur MetroMax i™
Stockage à haute densité et facile d’accès
840.00€ - 870.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système Metro™ MetroMax i™ et Q™ Top-Track™ |
---|---|
Hauteur (impériale) | 86 po |
Hauteur (métrique) | 2185 mm |
Comprend | Montants de 86 po, matériel et composants de connexion |
Type de produit | Kit d’unité intermédiaire fixe |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) d’étagère | Largeur (métrique) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) d’étagère | Largeur (métrique) d’étagère | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15917221
|
Metro™
MXTTA18 |
18 po | 45,7 cm |
840.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927221
|
Metro™
MXTTA24 |
24 po | 61 cm |
870.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage.
- L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage MetroMax i à rail supérieur
- Nécessaire lorsque la longueur du rail souhaité dépasse 6405 mm (21 pieds)
- Montants hauts de 2185 mm (86 po)
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément.
Spécification
Système Metro™ MetroMax i™ et Q™ Top-Track™ | |
2185 mm | |
Kit d’unité intermédiaire fixe |
86 po | |
Montants de 86 po, matériel et composants de connexion |