Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur MetroMax i™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque:  Metro™ MXTTA24
Code produit. 15927221
  • 892.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • Montants de 2185 mm (86 po)
  • Matériel / composants pour connecter les kits de rails à une unité intermédiaire fixe
Description
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage.
  • L’unité intermédiaire fixe permet d’organiser les systèmes de stockage MetroMax i à rail supérieur
  • Nécessaire lorsque la longueur du rail souhaité dépasse 6405 mm (21 pieds)
  • Montants hauts de 2185 mm (86 po)
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément.
Spécification
Spécification
Kit d’unité intermédiaire fixe
86 po
Montants de 86 po, matériel et composants de connexion
61 cm
Système Metro™ MetroMax i™ et Q™ Top-Track™
2185 mm
24 po