Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
1600.00€ - 2925.00€
Spécification
Profondeur (impériale) 30 po
Profondeur (métrique) 76,2 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 34 po
Hauteur (métrique) 86,4 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Poids (métrique) Matériau de l’étagère Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l x H) Poids (métrique) Matériau de l’étagère Prix Quantité et disponibilité  
15997331
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
WTC306FS
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) 71 kg Acier inoxydable
2280.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15987331
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
WTC306FC
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) 97 kg Acier galvanisé
1600.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15917341
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
WTC307FC
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) 114 kg Acier galvanisé
1810.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15907341
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
WTC306US
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) 89 kg Base ouverte (sans étagère inférieure)
2010.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15927341
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
WTC307FS
72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) 114 kg Acier inoxydable Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15937341
Afficher les documents Détails de la promotion
Metro™
WTC307US
72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) 105 kg Base ouverte (sans étagère inférieure)
2165.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15947341
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Metro™
WTC309FC
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) 131 kg Acier galvanisé
2130.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
15957341
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Metro™
WTC309FS
72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) 131 kg Acier inoxydable
2925.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
15967341
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Metro™
WTC309US
96 x 30 x 34 po (243,9 x 76,2 x 86,4 cm) 121 kg Base ouverte (sans étagère inférieure)
2520.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 30 po de large (76 cm)
  • Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Bestellinformation
Étagères à cantilever vendues séparément.
Spezifikation
Spezifikation
30 po
Idéal pour le laboratoire
86,4 cm
Roues non incluses ; vendues séparément.
76,2 cm
76,2 cm
34 po
Avec support d’étagère
30 po
Table de travail
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate