Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère
Développez facilement votre espace de travail. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox avec support d’étagère Metro™ comporte des montants arrière étendus qui permettent la fixation de l’étagère suspendue.
Marque:  Metro™ WTC306US
Code produit. 15907341
  • 2010.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 30 po de large (76 cm)
  • Équipé de montants arrière fixes de 88 po (223,5 cm) et pieds de mise à niveau avant
Informations sur la commande
Étagères à cantilever vendues séparément.
Spécification
Spécification
Table de travail
76,2 cm
Idéal pour le laboratoire
86,4 cm
60 po
Base ouverte (sans étagère inférieure)
89 kg
30 po
Acier inoxydable
30 po
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm)
34 po
Avec support d’étagère
152,4 cm
196 lb
Roues non incluses ; vendues séparément.
76,2 cm