Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PES noire Metricel™
Membrane contrastée pour l’analyse microbiologique. Le fond sombre offre un excellent contraste pour le comptage des colonies opaques dans les laboratoires de microbiologie.
142.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau (membrane) | Polyéthersulfone modifié hydrophile |
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 100/boîte |
Type | Quadrillé |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17134581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66586 |
0,45 μm |
142.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17154581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66588 |
0,8 μm |
142.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
- Exclusivement destinée à la recherche
Spécification
Noir | |
Non stérile | |
Quadrillé |
Polyéthersulfone modifié hydrophile | |
100/boîte | |
47 mm |