Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane en PES noire Metricel™
Membrane contrastée pour l’analyse microbiologique. Le fond sombre offre un excellent contraste pour le comptage des colonies opaques dans les laboratoires de microbiologie.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 66588
134.90 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
- Exclusivement destinée à la recherche
Spécification
Noir | |
0,8 μm | |
100/boîte | |
Quadrillé |
Polyéthersulfone modifié hydrophile | |
Non stérile | |
147 μm | |
47 mm |