Learn More
Masterflex™ Tubulure métrique en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire.La tubulure en PTFE métrique Cole-Parmer™ est idéale pour les applications de haute pureté.Résistance aux températures extrêmes.
118.00€ - 152.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, BPF |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
À utiliser avec (application) | Applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes, adaptée aux applications de haute pureté |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11719919
|
Masterflex™
06605-52 |
1,48 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11739899
|
Masterflex™
06605-54 |
4,48 mm |
152.00€
7.50m |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tubulure en PTFE translucide
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
USP, BPF | |
PTFE | |
Applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes, adaptée aux applications de haute pureté | |
1 unité | |
Translucide |
Autoclavable | |
7,62 m | |
-240°C | |
Stérile | |
260°C |