Learn More
Masterflex™ Tubulure métrique en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire.La tubulure en PTFE métrique Cole-Parmer™ est idéale pour les applications de haute pureté.Résistance aux températures extrêmes.
Marque: Masterflex™ 06605-54
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure en PTFE translucide
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- La résine est conforme FDA (21 CFR 177.1550) ; conforme aux exigences USP 23 classe VI.
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stériliser par autoclave, oxyde d’éthylène ou utiliser de la chaleur sèche
Spécification
USP, BPF | |
4,48 mm | |
6 mm | |
Applications de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles exigeantes, adaptée aux applications de haute pureté | |
1 unité | |
Translucide | |
260°C |
Autoclavable | |
PTFE | |
7,62 m | |
-240°C | |
Stérile | |
175°psi |