Learn More
Méthyltrioxorhénium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70€ - 628.13€
Identifiants chimiques
CAS | 70197-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3O3Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.23 |
Numéro MDL | MFCD00192332 |
Clé InChI | VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii |
CID PubChem | 2734010 |
Nom IUPAC | trioxyde de méthylrhénium |
SMILES | [CH3-].O=[Re](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081661
|
Thermo Scientific Acros
346961000 |
100 mg | Flacon en verre | N/A | |||||
10259253
|
Thermo Scientific Acros
346965000 |
500 mg | Flacon en verre | N/A | |||||
10390784
|
Thermo Scientific Acros
346960025 |
2.5 g | Flacon en verre |
628.13€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
70197-13-6 | |
249.23 | |
VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N | |
2734010 | |
[CH3-].O=[Re](=O)=O |
CH3O3Re | |
MFCD00192332 | |
methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii | |
trioxyde de méthylrhénium |
Spécification
Methyltrioxorhenium (VII) | |
70197-13-6 | |
97.5 | |
Crystals | |
CH3O3Re | |
15, 6206 | |
Solubility in water: very soluble in h2o | |
[CH3-].O=[Re](=O)=O | |
249.23 | |
249.23 | |
Authentique |
111.0°C | |
Gris-bleu à blanc | |
100.0 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00192332 | |
methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii | |
VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N | |
trioxyde de méthylrhénium | |
2734010 | |
98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyltrioxorhenium (VII)