Learn More
Méthyltrioxorhénium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10259253
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70197-13-6
Formule moléculaire CH3O3Re
Poids moléculaire (g/mol) 249.23
Numéro MDL MFCD00192332
Clé InChI VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
CID PubChem 2734010
Nom IUPAC trioxyde de méthylrhénium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrioxorhenium (VII)
Point de fusion 111.0°C
Couleur Gris-bleu à blanc
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 500 mg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 6206
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble in h2o
Poids de la formule 249.23
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyltrioxorhenium (VII)