Learn More
Vanillate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.25€ - 299.49€
Identifiants chimiques
CAS | 3943-74-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.18 |
Numéro MDL | MFCD00008438 |
Clé InChI | BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx |
CID PubChem | 19844 |
ChEBI | CHEBI:46477 |
Nom IUPAC | 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle |
SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10136130
|
Thermo Scientific Acros
160300050 |
5 g | Flacon en verre |
30.25€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10002050
|
Thermo Scientific Acros
160300250 |
25 g | Flacon en verre |
120.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10310214
|
Thermo Scientific Acros
160301000 |
100 g | Flacon en verre |
299.49€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3943-74-6 | |
182.18 | |
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N | |
19844 | |
4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle |
C9H10O4 | |
MFCD00008438 | |
methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx | |
CHEBI:46477 | |
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O |
Spécification
Methyl vanillate | |
64.0°C to 67.0°C | |
285.0°C to 287.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
HOC6H3(OCH3)CO2CH3 | |
10, 396 | |
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle | |
19844 | |
182.18 | |
Poudre et granulés |
3943-74-6 | |
Beige à jaune | |
Authentique | |
C9H10O4 | |
MFCD00008438 | |
methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx | |
COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O | |
182.18 | |
CHEBI:46477 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-525-9
- Methyl vanillate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.