Learn More
Vanillate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10002050
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3943-74-6
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00008438
Clé InChI BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
CID PubChem 19844
ChEBI CHEBI:46477
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl vanillate
Point de fusion 64.0°C to 67.0°C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 285.0°C to 287.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Quantité 25 g
Beilstein 10, 396
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre et granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl vanillate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.