Learn More
(S)-(-)-lactate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
85.53€ - 456.27€
Identifiants chimiques
CAS | 27871-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.11 |
Numéro MDL | MFCD00064265 |
Clé InChI | LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N |
Synonyme | methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester |
CID PubChem | 94386 |
ChEBI | CHEBI:83222 |
Nom IUPAC | methyl (2S)-2-hydroxypropanoate |
SMILES | COC(=O)[C@H](C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10573571
|
Thermo Scientific Acros
213062500 |
250 g | Flacon en verre |
85.53€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276790
|
Thermo Scientific Acros
213060010 |
1 kg | Flacon en verre |
236.18€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229493
|
Thermo Scientific Acros
213060025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
456.27€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
27871-49-4 | |
104.11 | |
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N | |
94386 | |
methyl (2S)-2-hydroxypropanoate |
C4H8O3 | |
MFCD00064265 | |
methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester | |
CHEBI:83222 | |
COC(=O)[C@H](C)O |
Spécification
Methyl (S)-(-)-lactate | |
27871-49-4 | |
144.0°C to 145.0°C | |
Authentique | |
C4H8O3 | |
1.4100 to 1.4150 | |
03, 264 | |
− 8.50 (20.00°C neat) | |
methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester | |
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N | |
methyl (2S)-2-hydroxypropanoate | |
94386 | |
2.9 mPa.s (25°C) | |
97% |
0.2% max. (as lactic acid) | |
1.0920g/mL | |
55°C | |
96% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CO2CH3 | |
MFCD00064265 | |
1.092 | |
− 8.50 | |
Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether | |
COC(=O)[C@H](C)O | |
104.11 | |
CHEBI:83222 | |
104.11 | |
Des mesures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 248-704-9
- Methyl (S)-(-)-lactate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.