Learn More
(S)-(-)-lactate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10573571
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27871-49-4
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00064265
Clé InChI LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Synonyme methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
CID PubChem 94386
ChEBI CHEBI:83222
Nom IUPAC methyl (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES COC(=O)[C@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-(-)-lactate
Acidité 0.2% max. (as lactic acid)
Densité 1.0920g/mL
Point d’ébullition 144.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2CH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4150
Quantité 250 g
Beilstein 03, 264
Gravité spécifique 1.092
Conditions de rotation spécifiques − 8.50 (20.00°C neat)
Rotation spécifique − 8.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in alcohol and ether
Viscosité 2.9 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl (S)-(-)-lactate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.