Learn More
Sulfone de méthylvinyle, 95 %, stab. avec 200 ppm de 4-tert-butylphénol, Thermo Scientific Chemicals
34.70€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3680-02-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.14 |
Numéro MDL | MFCD00007567 |
Clé InChI | WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone |
CID PubChem | 19354 |
Nom IUPAC | 1-méthylsulfonylethène |
SMILES | CS(=O)(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01519.03 |
1 g |
34.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01519.06 |
5 g |
106.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3680-02-2 | |
106.14 | |
WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N | |
19354 | |
CS(=O)(=O)C=C |
C3H6O2S | |
MFCD00007567 | |
methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone | |
1-méthylsulfonylethène |
Spécification
Methyl vinyl sulfone | |
3680-02-2 | |
115°C to 117°C (19 mmHg) | |
C3H6O2S | |
MFCD00007567 | |
878198 | |
WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylsulfonylethène | |
19354 | |
95% |
stabilized with 200ppm 4-tert-butylphenol | |
1.212 | |
>109°C (228°F) | |
1.463 | |
UN2810 | |
methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone | |
CS(=O)(=O)C=C | |
106.14 | |
106.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H310-H318-H302
Mortel par contact cutané.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P262-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P350-P305+P351+P338-P310-P330-P361-P363-P501c
H302-H310-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :TOXIQUES, LIQUIDES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-958-0
missing translation for 'rtecsNumber' : WR6825000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only