Learn More
Sulfone de méthylvinyle, 95 %, stab. avec 200 ppm de 4-tert-butylphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371307
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3680-02-2
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00007567
Clé InChI WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
CID PubChem 19354
Nom IUPAC 1-méthylsulfonylethène
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl vinyl sulfone
Note relative au nom stabilized with 200ppm 4-tert-butylphenol
Densité 1.212
Point d’ébullition 115°C to 117°C (19 mmHg)
Point d’éclair >109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 878198
Poids de la formule 106.15
Pourcentage de pureté 95%