Learn More
Méthyl (triméthylsilyl)propiolate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
80.40€ - 1075.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42201-71-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.256 |
Numéro MDL | MFCD04039783 |
Clé InChI | XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate # |
CID PubChem | 560731 |
Nom IUPAC | Méthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate |
SMILES | COC(=O)C#C[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25245.03 |
1 g |
80.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25245.06 |
5 g |
282.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25245.14 |
25 g |
1075.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (triméthylsilyl)propiolate de méthyle est utilisé comme intermédiaire pour les produits à base d’OLED et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
Identifiants chimiques
42201-71-8 | |
156.256 | |
XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N | |
560731 | |
COC(=O)C#C[Si](C)(C)C |
C7H12O2Si | |
MFCD04039783 | |
methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate # | |
Méthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate |
Spécification
71°C to 75°C (11mmHg) | |
42201-71-8 | |
(CH3)3SiC≡CCO2CH3 | |
UN3272 | |
XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N | |
Méthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate | |
560731 | |
98% |
Methyl (trimethylsilyl)propiolate | |
C7H12O2Si | |
MFCD04039783 | |
methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate # | |
COC(=O)C#C[Si](C)(C)C | |
156.256 | |
156.25 | |
1.44 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ESTERS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only