Learn More
Méthyl (triméthylsilyl)propiolate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470778
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (triméthylsilyl)propiolate de méthyle est utilisé comme intermédiaire pour les produits à base d’OLED et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42201-71-8
Formule moléculaire C7H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 156.256
Numéro MDL MFCD04039783
Clé InChI XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate #
CID PubChem 560731
Nom IUPAC Méthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate
SMILES COC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 71°C to 75°C (11mmHg)
Nom chimique ou matériau Methyl (trimethylsilyl)propiolate
Quantité 1 g
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CCO2CH3
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 156.25
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.44