Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire désactivée Methyl-Sil
219.00€ - 545.00€
Spécification
Type | Colonne capillaire désactivée |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation de colonnes capillaires |
Plage de températures | 320°C |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10420132
|
Macherey-Nagel™
723346.25 |
0,32 mm | 25 m |
451.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409361
|
Macherey-Nagel™
723106.10 |
0,25 mm | 10 m |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10092981
|
Macherey-Nagel™
723106.25 |
0,25 mm | 25 m |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10216711
|
Macherey-Nagel™
723346.10 |
0,32 mm | 10 m |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10526341
|
Macherey-Nagel™
723558.10 |
0,53 mm | 10 m |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546511
|
Macherey-Nagel™
723558.25 |
0,53 mm | 25 m |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne capillaire désactivée | |
Préparation de colonnes capillaires | |
320°C | |
1/boîte |