Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire désactivée Methyl-Sil
Marque: Macherey-Nagel™ 723346.10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
320°C | |
1 de chaque |
Colonne capillaire désactivée | |
Préparation de colonnes capillaires | |
10 m |