Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de méthyle
25.73€ - 168.84€
Chemical Identifiers
CAS 845-10-3
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.286
Numéro MDL MFCD00002426
Clé InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
CID PubChem 4465632
Nom IUPAC sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
11438047
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
A17455.14
25 g
25.73€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11448047
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
A17455.22
100 g
48.44€
100g
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11458047
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Chemicals
A17455.36
500 g
168.84€
500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Methyl red is an indicator dye that turns red in acidic solutions. It is a pH indicator, turning red under pH 4.4, yellow over pH 6.2, and orange in between those values. It is used in microbiology in the Voges-Proskauer test to identify bacteria that produce stable acids through mixed acid fermentation of glucose. Methyl-red positive bacteria include Proteus vulgaris and Escherichia coli. Methyl-red negative bacteria include Enterobacter aerogenes and Serratia marcescens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge de méthyle est un colorant indicateur qui tourne au rouge dans les solutions acides. Il s’agit d’un indicateur de pH qui devient rouge en présence d’un pH de 4,4, jaune en présence d’un pH de 6,2 et orange entre ces valeurs. Il est utilisé en microbiologie pour effectuer le test Voges-Proskauer et identifier les bactéries qui produisent des acides stables grâce à la fermentation mixte du glucose. Les bactéries positives au rouge de méthyle comprennent le Proteus vulgaris et l’Escherichia coli. Les bactéries négatives de rouge de méthyle comprennent les bactéries Enterobacter aerogenes et Serratia marcescens.
Solubilité
Soluble dans l’eau (800 mg/ml à 25°C) et légèrement soluble dans l’éthanol à (25°C).
Remarques
Conserver à température ambiante. Réactif avec les agents oxydants.
Specifications
Chemical Identifiers
845-10-3
291.286
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
4465632
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
C15H14N3NaO2
MFCD00002426
C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
Specifications
Methyl Red sodium salt
C15H14N3NaO2
4065488
Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
291.286
291.29
845-10-3
MFCD00002426
C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
4465632
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 212-682-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only