Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de méthyle
Code produit. 11458047
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Methyl red is an indicator dye that turns red in acidic solutions. It is a pH indicator, turning red under pH 4.4, yellow over pH 6.2, and orange in between those values. It is used in microbiology in the Voges-Proskauer test to identify bacteria that produce stable acids through mixed acid fermentation of glucose. Methyl-red positive bacteria include Proteus vulgaris and Escherichia coli. Methyl-red negative bacteria include Enterobacter aerogenes and Serratia marcescens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge de méthyle est un colorant indicateur qui tourne au rouge dans les solutions acides. Il s’agit d’un indicateur de pH qui devient rouge en présence d’un pH de 4,4, jaune en présence d’un pH de 6,2 et orange entre ces valeurs. Il est utilisé en microbiologie pour effectuer le test Voges-Proskauer et identifier les bactéries qui produisent des acides stables grâce à la fermentation mixte du glucose. Les bactéries positives au rouge de méthyle comprennent le Proteus vulgaris et l’Escherichia coli. Les bactéries négatives de rouge de méthyle comprennent les bactéries Enterobacter aerogenes et Serratia marcescens.
Solubilité
Soluble dans l’eau (800 mg/ml à 25°C) et légèrement soluble dans l’éthanol à (25°C).
Remarques
Conserver à température ambiante. Réactif avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845-10-3
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.286
Numéro MDL MFCD00002426
Clé InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
CID PubChem 4465632
Nom IUPAC sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Informations sur la solubilité Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
Poids de la formule 291.29
Quantité 500 g