Learn More
Propiolate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
82.00€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 922-67-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.074 |
Numéro MDL | MFCD00008572 |
Clé InChI | IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester |
CID PubChem | 13536 |
Nom IUPAC | prop-2-ynoate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10621765
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01817EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
82.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10527664
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01817EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
111.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
922-67-8 | |
84.074 | |
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N | |
13536 | |
COC(=O)C#C |
C4H4O2 | |
MFCD00008572 | |
methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester | |
prop-2-ynoate de méthyle |
Spécification
Methyl propiolate | |
97.0 | |
97% | |
HCidentical toCCO2CH3 | |
methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester | |
COC(=O)C#C | |
84.074 | |
84.07 |
922-67-8 | |
0.9400g/mL | |
C4H4O2 | |
MFCD00008572 | |
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N | |
prop-2-ynoate de méthyle | |
13536 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger